Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de alto rendimiento y gran capacidad para uso profesional
Tienda Liebherr Appliances Productos
Descripción
- Congelador vertical profesional para almacenamiento de uso general, de acceso directo.
- Rango de temperatura -9 a -°26 C, Clase L1
- Clase climática (directiva energética): 5
- Sistema de refrigeración asistido por ventilador con descongelación automática por gas caliente. Exterior e interior de acero inoxidable.
- Refrigerante R 290, capacidad de conexión 4,0 A, 220-240 V/50/1 fase
- Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
- Puertas de cierre automático de 90°° Posición de reposo y bloqueo mecánico, patas regulables en altura de 150 mm
- 60 kg de carga en el estante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congelador |
| Capacidad (imperial) | 128,39 gal |
| Capacidad (métrico) | 486 L |
| Intervalo de temperatura | -9°C a -26°C |
| Resolución de temperatura | 1 K |
| Sensor de temperatura | NTC |
| Modelo de puerta | Cerradura reversible, de cierre automático y empotrada |
| No. of Doors | 1 |
| Lado abisagrado | Izquierda o derecha |
| Material de la cabina | Acero con cromo-níquel |
| Mostrar más |