Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de alto rendimiento y gran capacidad para uso profesional
Product Code. 30178691 Shop All Liebherr Appliances Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
486 L
1096 L
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
30178691 1096 L cada uno
30178697 486 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30178691 Supplier Liebherr™ Supplier No. FFPSVG1402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8745.00€
    8359.00€ / paquete de 1
    Ahorro 386.00€
    4% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Congelador diseñado para aplicaciones de propósito general que proporciona almacenamiento en congelador seguro, duradero y energéticamente eficiente para productos no sensibles a la temperatura.
  • Congelador vertical profesional para almacenamiento de uso general, de acceso directo.
  • Rango de temperatura -9 a -°26 C, Clase L1
  • Clase climática (directiva energética): 5
  • Sistema de refrigeración asistido por ventilador con descongelación automática por gas caliente. Exterior e interior de acero inoxidable.
  • Refrigerante R 290, capacidad de conexión 4,0 A, 220-240 V/50/1 fase
  • Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
  • Puertas de cierre automático de 90°° Posición de reposo y bloqueo mecánico, patas regulables en altura de 150 mm
  • 60 kg de carga en el estante
Specifications
Tipo Congelador
Capacidad (imperial) 289,53 gal
Capacidad (métrico) 1096 L
Intervalo de temperatura -9°C a -26°C
Resolución de temperatura 1 K
Sensor de temperatura NTC
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 2
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Material de la cabina Acero con cromo-níquel
Material de la cámara Acero inoxidable
Acabado exterior Acero inoxidable
Estantes 8
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla monocromática de alto contraste con botones táctiles
Ruedas giratorias No
Color Acero inoxidable
Tipo de condensador Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos Ninguno
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación LED montado en el techo
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Seguridad de acceso Cerradura de puerta mecánica con llave
Registro de datos integrado N.º
Conectividad Módulo WiFi/LAN opcional
Amperaje 4 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 2208 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, energéticamente eficiente, Ecovadis Gold
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290