Learn More
Liebherr™ Performance Countertop Laboratory Refrigerator, Static Cooling Lab Fridge
Código de producto. 31932489 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
94 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31932489 94 L cada uno
1 options
Código de producto. 31932489 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRCSE 801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ countertop Lab Fridge is designed for laboratory applications.
  • Dimensions (H x W x D) 68 x 55 x 61 cm
  • Net weight 27.8 kg, gross weight 30.1 kg, heat emission 75 kJ/h
  • Compact size for flexible placement
  • Temperature setting +3°C to +7°C - adjustable for various storage requirements, ±3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • Energy consumption 91 kWh/a - low running costs, helps to meet sustainability targets
  • Static cooling - suitable for the small appliance size
  • Two shelves - enable clear storage
  • Noise level 39 dB - ensures quiet operation in the laboratory
  • Mechanical door lock - prevents unauthorised access
  • Connectivity retro-fittable - enables integration with digital monitoring systems
  • Natural refrigerant R 600a - environmentally friendly and energy-efficient
  • Comprehensive alarm systems - immediate alert in case of malfunction preserves sample quality
  • Access port for external sensors - easy retrofitting for additional temperature control
  • Can optionally be retrofitted with a WiFi/LAN interface
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Especificaciones
Tipo Lab Freezer
Capacidad (imperial) 3.32 cu. ft.
Capacidad (métrico) 94 L
Intervalo de temperatura 3°C to 7°C
Resolución de temperatura 1.0°C
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±3 K
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Solid
No. of Doors 1
Door Material Steel
Lado abisagrado Right
Cajones No
N.º de cajones 0
Estantes 2
Material de la cabina Scratch-resistant Painted Steel
Acabado exterior Powder-coated Steel
Interior Commercial-grade Moulded Polystyrol
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Countertop
Pantalla Touch Control, Monochrome Display
Ruedas giratorias No
Color White
Tipo de condensador Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo de control Touch Control / Monochrome Display
Para utilizar con (aplicación) Storage of temperature-sensitive products
Puertos 1 x 10 mm dia. Access Port
Línea de productos Performance Countertop Lab
Descongelación Timed off-cycle
Iluminación LED
Tipo de empaquetado Cardboard Carton
Opciones de vigilancia Integrated Alarm Systems
Seguridad de acceso Mechanical Door Lock
Registrador de gráficos No
Conectividad Retrofittable WiFi/LAN Interface
compresor CFC-free
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 61 x 55 x 68 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 46 x 40 x 52 cm
Fondo exterior (métrico) 61 cm
Fondo interior (métrico) 46 cm
Altura exterior (métrico) 68 cm
Altura (métrico) interior 52 cm
Anchura exterior (métrico) 55 cm
Anchura (métrico) interior 40 cm
Amperaje 1.3 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1
Vataje 50 W
Consumo energético 87 kWh/a
Características ecológicas EcoVadis Silver
Peso con embalaje (métrico) 27.8 cm
Peso (métrico) 27.8 kg