Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio de encimera de alto rendimiento, congelador de laboratorio de refrigeración estática
Código de producto. 31932488 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
77 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31932488 77 L cada uno
1 options
Código de producto. 31932488 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFCSE 801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00€
    1662.65€ / paquete de 1
    Ahorro 227.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y ultra eficiente energéticamente, el Liebherr™ Laboratorio Freezer de encimera está diseñado para aplicaciones en laboratorio.
  • Dimensiones (Alto x Ancho x Larga) 68 x 55 x 61 cm
  • Peso neto 32,7 kg, peso bruto 34,9 kg, emisión térmica 75 kJ/h
  • Proporciona espacio suficiente para una colocación flexible
  • Ajuste de temperatura de -12 °C a -28 °C - ajustable según diversos requisitos de almacenamiento, ±estabilidad de temperatura de 5 °C probada hasta EN60068-3
  • Consumo energético 91 kWh/a - bajos costes de funcionamiento, ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad
  • SmartFrost - hace que la descongelación sea menos frecuente
  • Dos estantes - permiten almacenamiento transparente
  • Nivel de ruido 39 dB - asegura un funcionamiento silencioso en el laboratorio
  • Cerradura mecánica para puertas: impide el acceso no autorizado
  • Conectividad adaptable a posterior, permite la integración con sistemas de monitorización digital
  • Refrigerante natural R600a - respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente
  • Sistemas de alarma completos: alerta inmediata en caso de avería preserva la calidad de la muestra
  • Acceso para sensores externos: adaptación sencilla para un control adicional de temperatura
  • Opcionalmente se puede adaptar con una interfaz WiFi/LAN
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Congelador de laboratorio
Capacidad (imperial) 2,72 ft3
Capacidad (métrico) 77 L
Intervalo de temperatura -12 °C a -28 °C
Resolución de temperatura °1,0 C
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±5 K
Modelo de puerta Sólido
No. of Doors 1
Door Material Acero
Lado abisagrado Derecha
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Poliestireno
Interior Poliestirol moldeado de grado comercial
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 2
Cajones 3 cajones para congeladores
N.º de cajones 3
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Encima del mostrador
Pantalla Control táctil, pantalla monocroma
Ruedas giratorias No
Color Blanco
Tipo de condensador Cable en tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Control táctil / Pantalla monocroma
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Incluye 3 cajones para congeladores
Puertos Puerto de acceso de 1 x 10 mm de diámetro
Línea de productos Laboratorio de Encimeras de Rendimiento
Descongelación Manual
Iluminación LED
Tipo de empaquetado Caja de cartón
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 61 x 55 x 68 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 41 x 38 x 49 cm
Fondo exterior (métrico) 61 cm
Fondo interior (métrico) 41 cm
Altura exterior (métrico) 68 cm
Altura (métrico) interior 49 cm
Anchura exterior (métrico) 55 cm
Anchura (métrico) interior 38 cm
Opciones de vigilancia Sistemas de Alarma Integrados
Seguridad de acceso Cerrojo mecánico de puerta
Registrador de gráficos No
Registro de datos integrado N.º
Conectividad Interfaz WiFi/LAN adaptable
Amperaje 1,3 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1
Vataje 60 W
Consumo energético 158 kWh/a
Características ecológicas EcoVadis Silver
compresor Sin CFC
Refrigerante R 600a
Peso con embalaje (métrico) 32.7 kg
Peso (métrico) 32.7 kg