Learn More
Solución de verificación de rendimiento, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15205776 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15205776 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15205776 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 5081PC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Clorotalonil1897-45-650ng/mL
Metil dactal1861-32-150ng/mL
delta-BHC319-86-840ng/mL
Clorpirifos2921-88-22 ng/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Performance Check Solution
Nombre de nota USEPA Method 508.1
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 50-29-3
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 508, 508.1
Fórmula molecular C14H9Cl5
Técnica US EPA Method 508
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-clorofenil)etilo]benceno
Solvent or Matrix MTBE/Ethyl Acetate
Peso molecular (g/mol) 354.476
PubChem CID 3036
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:16130
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Performance Check Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl-tert-butyl ether, ethyl acetate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio