Learn More
uvex Zapato bajo BOA™ PU negro/amarillo 65658 perforado - Anchura 11
Código de producto. 17242141 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17242141 45 1 par
17242131 35 1 par
17252131 36 1 par
17262131 37 1 par
17272131 38 1 par
17282131 39 1 par
17292131 40 1 par
17202141 41 1 par
17212141 42 1 par
17222141 43 1 par
17232141 44 1 par
17252141 46 1 par
17262141 47 1 par
17272141 48 1 par
17282141 49 1 par
17292141 50 1 par
17202151 51 1 par
17212151 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17242141 Proveedor uvex N.º de proveedor 6565845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    137.45€ / 1 pares
    Ahorro 13.55€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los zapatos de seguridad Uvex 1 protegen y apoyan el movimiento natural del cuerpo humano al reducir la presión y la tensión; clases de protección S1 y S2
Uvex 1 Zapato 6565.8 con BOA™ Sistema de ajuste S1 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Uvex Climazone Tecnología para una comodidad óptima del usuario
  • Material exterior de microvelour de alta tecnología perforado y transpirable
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • BOA™ Dial de sistema de ajuste para una comodidad personalizada que se mantiene constante durante todo el día
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6565.8
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Amarillo
Material Microvelour
Tamaño 45
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD