Learn More
Ácido Perfluoroundecanoico, TRC
Código de producto. 30136354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136354 5 g 5 g
30135056 25 g 25 g
18040250 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30136354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2864955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2058-94-8
Fórmula molecular C11 H F21 O2
Peso molecular (g/mol) 564.09
Sinónimo Undecanoic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluoroundecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoroundecanoic acid, Heneicosafluoroundecanoic acid, PFUnA, PFUnDA
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-ácido henicosafluoroundecanico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoroundecanoic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.9641