Learn More
Ácido Perfluoroundecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoroundecanoic acid |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 563.9641 |