Learn More
Ácido perfluoroundecanoico 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoroundecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 960315-51-9 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |
| Fórmula molecular | 13C2 C9 H F21 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 13C2-PFHxA, Perfluoro-n-[1,2-13C2]undecanoic Acid, Perfluoroundecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluoroundecanoic-1,2-13C2 acid (ACI), Perfluoro-n-[1,2-13C2]undecanoic acid, Undecanoic-1,2-13C2 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heneico |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34)/i1+1,2+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-henicosafluoro(1,2-^{13}C_{2})undecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 566.076 |
| Mostrar más |