Learn More
Perfluorotripropilamina, TRC
Código de producto. 30416668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30416668 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2865755G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorotripropylamine
CAS 338-83-0
Fórmula molecular C9F21N
Cantidad 5 g
Sinónimo Tris(perfluoropropyl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9F21N/c10-1(11,4(16,17)18)7(25,26)31(8(27,28)2(12,13)5(19,20)21)9(29,30)3(14,15)6(22,23)24
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropil)propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 521.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.9695