Learn More
Perfluorotripentilamina, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333796 100 g 100 g
11323796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11333796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16848.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 338-84-1
Fórmula molecular C15F33N
Peso molecular (g/mol) 821.119
Número MDL MFCD00042367
Clave InChI AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorotripentylamine, tris undecafluoropentyl amine, perfluorotri-n-pentylamine, perfluorotriamylamine, fluorinert fc-70, perfluoro-compound fc-70, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis undecafluoropentyl, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl pentan-1-amine, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl, fluorinert fc 70
PubChem CID 67646
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentil)pentan-1-amina
SMILES C(C(C(N(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Perfluorotripentylamine
Densidad 1.94
Punto de ebullición 210°C to 220°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 821.12
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico