Learn More
Ácido perfluorotridecanoico (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorotridecanoic acid |
| CAS | 72629-94-8 |
| Fórmula molecular | C13 H F25 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tridecanoic acid','2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-pentacosafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-Pentacosafluorotridecanoic acid (ACI), Tridecanoic acid','pentacosafluoro- (9CI), Perfluoro-n-tridecanoic acid, Perfluorotridecanoic acid, PFTrDA, PFTriDA, Perfluorotridecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13HF25O2/c14-2(15,1(39)40)3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)13(36,37)38/h(H,39,40) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-pentacosafluorotridecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 664.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 663.9577 |