Learn More
Perfluorotributilamina, estándar para espectrometría de masas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409426 5 g 5 g
11499416 1 g 1 g
11419426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11409426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19126.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Perfluorotributylamine is used in electronic applications viz. liquid burn-in, testing and vapor phase soldering processes. It acts as an indicator fluid to check the leakage and heat transfer fluid for thermal shock testing. It is an active component in fluosol, which is a substitute for artificial blood and fluorinert coolant liquids. Further, it is used as a solvent for computer disc drive lubrication. In addition to this, it is used as a calibration chemical in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La perfluorotributilamina se utiliza en aplicaciones electrónicas, como procesos de quemadura líquida, pruebas y soldadura en fase de vapor. Actúa como un líquido indicador para comprobar la fuga y el fluido de transferencia de calor para la prueba de choque térmico. Es un componente activo en fluosol, que actúa como sustituto de la sangre artificial y líquidos refrigerantes fluorinertes. Además, se utiliza como disolvente para la lubricación de la unidad de disco del ordenador. Además, se utiliza como producto químico de calibración en la cromatografía de gases.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, ciclohexano, éter etílico, acetato de etilo, heptano, tetracloruro de carbono y éter de petróleo. No miscible con agua, metanol, tolueno, alcohol isopropílico, benceno y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con metales en polvo y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 311-89-7
Fórmula molecular C12F27N
Peso molecular (g/mol) 671.096
Número MDL MFCD00000436
Clave InChI RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutil)butan-1-amina
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorotributylamine
Nombre de nota Mass Spec Standard
Punto de fusión -52°C
Densidad 1.88
Punto de ebullición 177°C to 180°C
Índice de refracción 1.289
Cantidad 5 g
Beilstein 1813883
Información de solubilidad Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.1