Learn More
Ácido perfluorotetradecanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303257 1 g 1 g
11313257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11303257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13796.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 376-06-7 | C14HF27O2 | 714.117 g/mol
Perfluorotetradecanoic acid is used for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido perfluorotetradecanoico se utiliza para el análisis de cromatografía de gases (GC) y cromatografía de líquidos(LC).
Solubilidad
Es Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-06-7
Fórmula molecular C14HF27O2
Peso molecular (g/mol) 714.117
Número MDL MFCD00153263
Clave InChI RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorotetradecanoic acid, perfluoromyristic acid, heptacosafluorotetradecanoic acid, tetradecanoic acid, heptacosafluoro, acmc-20ajxq, perfluorotetradecanoic acid, analytical standard
PubChem CID 67822
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluorotetradecanoico
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorotetradecanoic acid
Punto de fusión 130°C to 132°C
Punto de ebullición 192°C (60 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1811438
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.12
Porcentaje de pureza 96%