Learn More
Ácido perfluoropropanosulfónico sódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoropropanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 359868-82-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C3F7NaO3S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Propanesulfonic acid','1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-','sodium salt (1:1) (ACI), 1-Propanesulfonic acid','1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-','sodium salt (9CI), Sodium perfluoropropanesulfonate, Perfluoropropanesulfonic acid sodium salt, Heptafluoropropane-1-sulfonic acid sodium salt, Heptafluoropropane-1-sulfonic Acid Sodium Salt, 1-Perfluoropropanesulfonic Acid Sodium Salt, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-propanesulfonic Acid Sodium Salt, Heptafluoro-1-propanesulfonic Acid Sodium Salt, 1-Propanesulfonic acid','1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-','sodium salt (1:1) (ACI), 1-Propanesulfonic acid','1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-','sodium salt (9CI), Sodium perfluoropropanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HF7O3S.Na/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)14(11,12)13;/h(H,11,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | sodio;1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 272.07 |
| Mostrar más |