Learn More
Perfluorofenol, TRC
Código de producto. 30411571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411571 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30411571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2865505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenol
CAS 771-61-9
Fórmula molecular C6 H F5 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenol','pentafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, Hydroxypentafluorobenzene, NSC 21627, Pentafluorohydroxybenzene, Pentafluorophenol, Perfluorophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMILES Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorofenol
Peso molecular (g/mol) 184.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9948