Learn More
Ácido perfluoropentanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467164 25 g 25 g
11457164 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21567.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
It is used in the analysis of perfluorooctanesulfonate and related fluorochemicals in water and biological tissue samples by liquid chromatography-ion trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el análisis de perfluorooctanosulfonato y fluoroquímicos relacionados en muestras de agua y tejido biológico mediante cromatografía líquida-espectrometría de masas de trampa iónica.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2706-90-3
Fórmula molecular C5HF9O2
Peso molecular (g/mol) 264.05
Número MDL MFCD00040211
Clave InChI CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
PubChem CID 75921
ChEBI CHEBI:83491
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoropentanoic acid
Densidad 1.713
Punto de ebullición 140°C
Índice de refracción 1.294
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1800087
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.06
Porcentaje de pureza 97%