Learn More
Ácido perfluoropentanoico 13C5 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoropentanoic acid 13C5 |
| CAS | 2283397-79-3 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |
| Fórmula molecular | 13C5 H F9 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 13C5-PFPeA, Perfluoropentanoic Acid 13C5, Perfluoropentanoic Acid 13C5, Perfluoro-n-[13C5 ]pentanoic acid, M5PFPeA, Pentanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro(1,2,3,4,5-13C5)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.0091 |
| Mostrar más |