Learn More
Ácido perfluoropentanosulfónico sódico 50 μg/ml en metanol/agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | 50 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |