Learn More
Perfluorooctiltrietoxisilano, TRC
Código de producto. 30179156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179156 250 mg 250 miligramos
30179006 50 mg 50 miligramos
30179025 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP596230250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96305-13-4
Fórmula molecular C14H15F17O3Si
Peso molecular (g/mol) 582.33
Sinónimo Triethoxy(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)silane, Perflurooctyltriethoxysilane, Triethoxy(heptadecafluorooctyl)silane
Nombre IUPAC trietoxi(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8-heptadecafluorooctil)silano
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctyltriethoxysilane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15F17O3Si/c1-4-32-35(33-5-2,34-6-3)14(30,31)12(25,26)10(21,22)8(17,18)7(15,16)9(19,20)11(23,24)13(27,28)29/h4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.0519