Learn More
Ácido perfluorooctilfosfórico (> 85%), TRC
Código de producto. 30411498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30411498 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30411498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP270620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Perfluorooctylphosphoric Acid
CAS 40143-78-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H2 F17 O3 P
Cantidad 100 mg
Sinónimo Perfluorooctylphosphonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H2F17O3P/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28)
SMILES OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 500.0466
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.947
Porcentaje de pureza >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.