Learn More
Ácido perfluorooctilfosfórico (> 85%), TRC
Código de producto. 30427502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30427502 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30427502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27062025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctylphosphoric Acid
CAS 40143-78-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H2 F17 O3 P
Cantidad 25 mg
Sinónimo Perfluorooctylphosphonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H2F17O3P/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28)
SMILES OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 500.0466
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.947
Porcentaje de pureza >95