Learn More
Perfluorooctilmetanol, TRC
Código de producto. 30428068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428068 500 mg
30411742 50 mg
30414127 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999073500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-56-3
Fórmula molecular C9H3OF17
Peso molecular (g/mol) 450.09
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluoro-1-nonanol, (Heptadecafluorooctyl)methanol, 1,1-Dihydroperfluoro-1-nonanol, 1,1-Dihydroperfluoronon-1-yl Alcohol, 1H,1H-Perfluoro-1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanol
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctylmethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H3F17O/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h27H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.9912
Porcentaje de pureza >95%