Learn More
Perfluorooctiletilmetacrilato, TRC
Código de producto. 17957799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957799 5 g 5 g
17960495 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17957799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3363085G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1996-88-9
Fórmula molecular C14 H9 F17 O2
Peso molecular (g/mol) 532.191
Sinónimo Perfluorooctylethyl Methacrylate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, methacrylate (8CI), Methacrylic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester (7CI, 8CI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl methacrylate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl methacryate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl methacrylate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl methacylate, 2-Heptadecafluorooctylethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl 2-methylprop-2enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate, Cheminox FAMAC, Cheminox FAMAC 8, F 17MA, FAMAC, Fluowet 812MA, Fluowet MAE 600, Fluowet MAE 800, FMA 8, Light Ester FM 108, M 1820, M 1820 (ester), MAE 600, MAE 800, MAF 17, Perfluorooctylethyl methacrylate, Viscoat 17FM, 8:2 FTMAC, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, methacrylate (8CI), Methacrylic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester (7CI, 8CI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl methacrylate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl methacryate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl methacrylate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl methacylate, 2-Heptadecafluorooctylethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl 2-methylprop-2enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate, Cheminox FAMAC, Cheminox FAMAC 8, F 17MA, FAMAC, Fluowet 812MA, Fluowet MAE 600, Fluowet MAE 800, FMA 8, Light Ester FM 108, M 1820, M 1820 (ester), MAE 600, MAE 800, MAF 17, Perfluorooctylethyl methacrylate, Viscoat 17FM
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-heptadecafluorodecil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctylethyl Methacrylate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9F17O2/c1-5(2)6(32)33-4-3-7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1,3-4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.0331
Porcentaje de pureza >95%