Learn More
Perfluorooctil Yoduro, TRC
Código de producto. 30138367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138367 10 g 10 g
30133630 5 g 5 g
30003266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28650510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-63-1
Fórmula molecular C8 F17 I
Peso molecular (g/mol) 545.9629
Sinónimo 1-Iodoperfluorooctane
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-yodooctano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctyl Iodide
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.8773
Porcentaje de pureza >95%