Learn More
Bromuro de perfluorooctil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10641705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10641705 10 g Frasco de vidrio 10 g
11984501 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10641705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386790100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-55-2
Fórmula molecular C8BrF17
Peso molecular (g/mol) 498.97
Número MDL MFCD00042082
Clave InChI WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
Nombre IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctyl bromide
Punto de fusión 6.0°C
Color Incoloro a tostado
Densidad 1.9300g/mL
Punto de ebullición 142.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3(CF2)7Br
Índice de refracción 1.3050 to 1.3070
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,727
Gravedad específica 1.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Viscosidad 2.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.95
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Solución viscosa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorooctyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.