Learn More
Ácido perfluorooctanoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372756 5 g 5 g
11382756 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08862.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido perfluorooctanoico se utiliza como surfactante en la polimerización en emulsión de fluoropolímeros. Se utiliza en tejidos y pieles, así como en la producción de ceras para el suelo y papeles encerados. El compuesto también se utiliza en aisladores para cables eléctricos, grabado planar de sílice fundida y espuma ignífua.
Solubilidad
Soluble en agua. (3,4 g/l) en 20°C.
Notas
Almacenar alejado de agentes reductores y bases fuertes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes, las bases fuertes y los agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-67-1
Fórmula molecular C8HF15O2
Peso molecular (g/mol) 414.07
Número MDL MFCD00004174
Clave InChI SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
PubChem CID 9554
ChEBI CHEBI:35549
Nombre IUPAC ácido pentadecafluorooctanoico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctanoic acid
Punto de fusión 58°C to 60°C
Densidad 1.7
Punto de ebullición 189°C to 192°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1809678
Información de solubilidad Soluble in water. (3.4g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.07
Porcentaje de pureza 95%