Learn More
Ácido perfluorooctanoico 100 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325394 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30325394 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA15987150MW100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 1 mL
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Agua