Learn More
Perfluorooctanosulfonil, TRC
Código de producto. 30410313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410313 50 mg
30420669 500 mg
30413712 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99936050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-60-9
Fórmula molecular C8ClF17O2S
Peso molecular (g/mol) 518.58
Sinónimo 1-Octanesulfonyl chloride, heptadecafluoro- (6CI,7CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride, Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride, NSC 292152, Perfluoro-1-octanesulfonyl chloride, Perfluorooctylsulfonyl chloride
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-cloruro de sulfonilo
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctanesulfonyl Chloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8ClF17O2S/c9-29(27,28)8(25,26)6(20,21)4(16,17)2(12,13)1(10,11)3(14,15)5(18,19)7(22,23)24
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.9036