Learn More
Perfluorooctanosulfonamida, TRC
Código de producto. 30132578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132578 250 mg 250 miligramos
17988179 1 g 1 g
17928559 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286245250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-91-6
Fórmula molecular C8 H2 F17 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 499.14
Sinónimo Perfluorooctane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctan-1-sulfonamide, AI 3-29759, Desethylsulfluramid, PFOSA, Perfluoroctylsulfonamide, Perfluorooctanesulfonamide, Perfluorooctanesulfonic acid amide, Perfluorooctylsulfonamide, 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, FOSA
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctane sulfonamide PFOSA
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H2F17NO2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.9535