Learn More
Perfluorooctanosulfonamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15549493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15549493 1 g 1 g
15559493 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15549493 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459640010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 754-91-6 | C8H2F17NO2S | 499.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-91-6
Fórmula molecular C8H2F17NO2S
Peso molecular (g/mol) 499.15
Clave InChI RRRXPPIDPYTNJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorooctanesulfonamide, perfluoroctylsulfonamide, perfluorooctane sulfonamide, pfosa, heptadecafluorooctanesulphonamide, perfluorooctanesulfonic acid amide, unii-80am718fml, 1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro, deethylsulfluramie, perfluorooctanesulphonamide
PubChem CID 69785
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-sulfonamida
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)N)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctanesulfonamide
Punto de fusión 154.0°C to 155.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (mix of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.15
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorooctanesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.