Learn More
Ácido Perfluorooctadecónico, TRC
Código de producto. 30041338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041338 250 mg 250 miligramos
30040972 1 g 1 g
30040693 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286340250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16517-11-6
Fórmula molecular C18 H F35 O2
Peso molecular (g/mol) 914.14
Sinónimo Perfluorooctadecanoic Acid, Octadecanoic acid, pentatriacontafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-Pentatriacontafluorooctadecanoic acid, Perfluorooctadecanoic acid, Perfluorostearic acid, PFODA
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,14,14,15,16,17,17,18,18,18,18-ácido pentatriacontafluorooctadecanóico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctadecanoic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18HF35O2/c19-2(20,1(54)55)3(21,22)4(23,24)5(25,26)6(27,28)7(29,30)8(31,32)9(33,34)10(35,36)11(37,38)12(39,40)13(41,42)14(43,44)15(45,46)16(47,48)17(49,50)18(51,52)53/h(H,54,55)
Formula Weight (peso de la fórmula) 913.9418