Learn More
Ácido Perfluoronanoico, TRC
Código de producto. 18031050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18031050 1 g 1 g
18020080 5 g 5 g
18051940 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 18031050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2864901G
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-95-1
Fórmula molecular C9 H F17 O2
Peso molecular (g/mol) 464.08
Sinónimo Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-, Nonanoic acid, heptadecafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic acid, C 1800, Heptadecafluorononanoic acid, PFNA, Perfluorononanoic acid, Perfluoropelargonic acid
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoronanóico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorononanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.9705
Porcentaje de pureza >95%