Learn More
Ácido perfluorononanóico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499060 5 g 5 g
11409070 25 g 25 g
11419070 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11499060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13980.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 375-95-1 | C9HF17O2 | 464.078 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-95-1
Fórmula molecular C9HF17O2
Peso molecular (g/mol) 464.078
Número MDL MFCD00039605
Clave InChI UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorononanoic acid, heptadecafluorononanoic acid, perfluoro-n-nonanoic acid, nonanoic acid, heptadecafluoro, perfluorononan-1-oic acid, pfna, heptadecafluoropelargonic acid, perfluornonansaeure, heptadecafluornonansaeure, heptadekafluornonansaeure
PubChem CID 67821
ChEBI CHEBI:38397
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoronanóico
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorononanoic acid
Punto de fusión 63°C to 68°C
Punto de ebullición 218°C
Fórmula lineal CF3(CF2)7CO2H
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1897287
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.07
Porcentaje de pureza 97%