Learn More
Sales de amonio de Perfluorononan-1-oic-ácido, TRC
Código de producto. 18082040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18082040 1 g 1 g
18060650 500 mg 500 miligramos
18014050 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18082040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2865551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4149-60-4
Fórmula molecular C9 F17 O2 . H4 N
Peso molecular (g/mol) 481.106
Sinónimo Heptadecafluoro-nonanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic Acid, C 1800, Heptadecafluorononanoic Acid, PFNA, Perfluorononanoic Acid, Perfluoropelargonic Acid, Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-, ammonium salt (1:1), Nonanoic acid, heptadecafluoro-, ammonium, salt (8CI,9CI), Ammonium perfluorononanoate, Ammonium perfluoropelargonate
Nombre IUPAC amonio; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoato
SMILES [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorononan-1-oic-acid Ammonium Salts
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9HF17O2.H3N/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26;/h(H,27,28);1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9971
Porcentaje de pureza >95%