Learn More
Ácido perfluorometanosulfónico 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311948 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311948 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15986935MW50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cantidad 1 mL
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Methanol/Water
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.