Learn More
Ácido Perfluoroexilfosfónico, TRC
Código de producto. 30132980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132980 50 mg 50 miligramos
30133132 100 mg 100 miligramos
17964955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27061550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40143-76-8
Fórmula molecular C6 H2 F13 O3 P
Peso molecular (g/mol) 400.03
Sinónimo Phosphonic acid, P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)-, Phosphonic acid, (tridecafluorohexyl)- (9CI), P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexyl)phosphonic acid, (Perfluorohexane)phosphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexyl phosphonic acid, Perfluorohexylphosphonic acid, Tridecafluorohexylphosphonic acid
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-ácido tridecafluorohexilfosfónico
SMILES OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexylphosphonic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2F13O3P/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H2,20,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.9534
Porcentaje de pureza >95%