Learn More
Ácido perfluorohexilfosfónico 4-metilbenzamina, TRC
Código de producto. 30419940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30419940 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30419940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286520500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Perfluorohexylphosphonic Acid 4-Methylbenzamine
CAS 1263361-02-9
Fórmula molecular C7H9N • C6H2F13O3P
Cantidad 500 mg
Sinónimo P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)phosphonic Acid compd. with 4-Methylbenzenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.C6H2F13O3P/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h2-5H,8H2,1H3;(H2,20,21,22)
SMILES FC(F)(C(F)(F)F)C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(P(O)(O)=O)F)F)F)F.NC1=CC=C(C=C1)C
Nombre IUPAC p-toluidina (perfluorohexil)fosfonato
Peso molecular (g/mol) 507.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.02
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.