Learn More
Yoduro de perfluorohexiletilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorohexylethyl Iodide |
| CAS | 2043-57-4 |
| Fórmula molecular | C8 H4 F13 I |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Iodide, Octane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane (ACI), 1-(2-Iodoethyl)tridecafluorohexane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-tridecafluorooctane, 1-Iodo-2-(perfluorohexyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl iodide, 2-(Perfluorohexyl)ethyl iodide, 2-Perfluorohexyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl iodide, Perfluorohexylethyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-yodooctano |
| Peso molecular (g/mol) | 474.001 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.915 |