Learn More
Perfluoroxilo yoduro, TRC
Código de producto. 30411549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411549 1 g -
30419306 25 g -
30424744 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2275551G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-43-1
Fórmula molecular C6F13I
Peso molecular (g/mol) 445.95
Sinónimo 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane, 1-Iodofluorohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, 6-Iodoperfluorohexane, Perfluoro-1-iodohexane, Perfluorohexyl iodide, Tridecafluoro-1-iodohexane, Tridecafluoro-6-iodohexane, Tridecafluorohexyl iodide, n-Perfluorohexyl iodide
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-yodohexano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexyl Iodide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.8837