Learn More
Bromuro de perfluorohexilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15520624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15520624 25 g 25 g
15510624 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15520624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459310250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 335-56-8 | C6BrF13 | 398.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-56-8
Fórmula molecular C6BrF13
Peso molecular (g/mol) 398.95
Clave InChI JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
PubChem CID 92755
Nombre IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano
SMILES C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexyl bromide
Densidad 1.8710g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 100.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal F3C(CF2)4CF2Br
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.871
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.95
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorohexyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.