Learn More
Ácido (Perfluorohexil)acético, TRC
Código de producto. 30137815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137815 500 mg 500 miligramos
30010572 1 g 1 g
30004044 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286325500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53826-12-3
Fórmula molecular C8 H3 F13 O2
Peso molecular (g/mol) 378.09
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanoic acid, (Perfluorohexyl)acetic acid, 2H,2H-Perfluorooctanoic acid, 6:2 Fluorotelomer carboxylic acid
Nombre IUPAC Ácido tridecafluorooctanoico 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8
SMILES OC(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H,2H-Perfluorooctanoic acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3F13O2/c9-3(10,1-2(22)23)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H2,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.9925
Porcentaje de pureza >95%