Learn More
Cloruro de perfluorohexanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorohexanoyl chloride |
| CAS | 335-53-5 |
| Fórmula molecular | C6 Cl F11 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6ClF11O/c7-1(19)2(8,9)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)18 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 332.499 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.946 |