Learn More
Ácido Perfluorohexanoico (>90%), TRC
Código de producto. 17920735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920735 2.5 g 2.50 g
17984575 25 g 25 g
17913355 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17920735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2865252.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307-24-4
Fórmula molecular C6 H F11 O2
Peso molecular (g/mol) 314.05
Sinónimo Hexanoic acid, undecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid, NSC 5213, PFHxA, Perfluoro-1-pentanecarboxylic acid, Perfluorohexanoic acid
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-ácido indecafluorohexanoico
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexanoic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9801