Learn More
Ácido perfluorohexanoico (50 μg/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30471097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471097 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30471097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT80251X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexanoic acid
CAS 307-24-4
Fórmula molecular C6 H F11 O2
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo Hexanoic acid, undecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid, NSC 5213, PFHxA, Perfluoro-1-pentanecarboxylic acid, Perfluorohexanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoico
Peso molecular (g/mol) 314.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9801
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 μg/mL