Learn More
Ácido Perfluorohexanesulfónico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30011719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011719 50 mg 50 miligramos
30005919 100 mg 100 miligramos
17981495 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99973850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-46-4
Fórmula molecular C6 H F13 O3 S
Peso molecular (g/mol) 400.11
Sinónimo 1-Hexanesulfonic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid, 1-Perfluorohexanesulfonic acid, PFHxS
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-ácido sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexanesulfonic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.9439