Learn More
Ácido perfluorohexanesulfónico (50 μg/mL en metanol) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30465084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465084 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30465084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT81051X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Perfluorohexanesulfonic acid
CAS 355-46-4
Fórmula molecular C6 H F13 O3 S
Cantidad 1 mL
Sinónimo 1-Hexanesulfonic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid, 1-Perfluorohexanesulfonic acid, PFHxS
Fórmula InChI InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-ácido sulfónico
Peso molecular (g/mol) 400.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.9439
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorohexanesulfonic acid 50 μg/mL