Learn More
Perfluorohexanesulfonamida (>75%), TRC
Código de producto. 30009395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009395 500 mg 500 miligramos
17911025 100 mg 100 miligramos
17994295 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999355500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41997-13-1
Fórmula molecular C6 H2 F13 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 399.1298
Sinónimo Perfluorohexane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexan-1-sulfonamide, AI 3-10702, FHxSA, Perfluorohexanesulfonamide, Perfluorohexylsulfonamide, n-Perfluorohexylsulfonamide, FHxSA, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexan-1-sulfonamide, AI 3-10702, FHxSA, Perfluorohexanesulfonamide, Perfluorohexylsulfonamide, n-Perfluorohexylsulfonamide, PFHxSA
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexane Sulfonamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2F13NO2S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H2,20,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.9599