Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
11490480
Proveedor
Thermo Scientific Alfa AesarN.º de proveedor
015812.36
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Perfluorohexanes is used as a coolant, photosensitizer in fluorous biphasic singlet oxygenation and an inert reaction medium. It is used in the electronic cooling liquid and insulator. It plays a vital role as a reaction medium, especially for photooxidation reactions. Further, it finds application as an ultrasound contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.