Learn More
Perfluorohexanos, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327148 25 g 25 g
11317148 100 g 100 g
11490480 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11327148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015812.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Perfluorohexanes is used as a coolant, photosensitizer in fluorous biphasic singlet oxygenation and an inert reaction medium. It is used in the electronic cooling liquid and insulator. It plays a vital role as a reaction medium, especially for photooxidation reactions. Further, it finds application as an ultrasound contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-42-0
Fórmula molecular C6F14
Peso molecular (g/mol) 338.044
Número MDL MFCD00000437
Clave InChI ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
PubChem CID 9639
ChEBI CHEBI:39427
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluorohexano
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorohexanes
Punto de fusión -4°C
Color Incolora
Densidad 1.699 g/mL
Punto de ebullición 58°C to 60°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3(CF2)4CF3
Índice de refracción 1.251
Cantidad 25 g
Beilstein 1802113
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido transparente incoloro